Documentos Principais
AOB640097105
AOBChem
4-Bromo-3-chloro-2-methylphenylboronic acid picol ester
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
331.44
Número MDL:
Iupac Name
2-(4-bromo-3-chloro-2-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C13H17BBrClO2/c1-8-9(6-7-10(15)11(8)16)14-17-12(2,3)13(4,5)18-14/h6-7H,1-5H3
chave InChI
CXXLDISIKNCZAK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-3-chloro-2-methylphenylboronic-acid-picol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29915.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)