Documentos Principais
AOB640096881
AOBChem
3-Cyclopentylphenylboronic acid pinacol ester
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
272.2
Número MDL:
Iupac Name
2-(3-cyclopentylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C17H25BO2/c1-16(2)17(3,4)20-18(19-16)15-11-7-10-14(12-15)13-8-5-6-9-13/h7,10-13H,5-6,8-9H2,1-4H3
chave InChI
JFPBIWOLFRJEQC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-cyclopentylphenylboronic-acid-pinacol-ester.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29003.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)