Documentos Principais
AOB640096604
AOBChem
3,5-Dichloro-4-(phenylmethoxy)phenol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
269.13
Número MDL:
Iupac Name
4-(benzyloxy)-3,5-dichlorophenol
Inchi Code
1S/C13H10Cl2O2/c14-11-6-10(16)7-12(15)13(11)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-7,16H,8H2
chave InChI
YPMZAYVEEAAJHT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-dichloro-4-phenylmethoxy-phenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/27746.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)