Documentos Principais
AOB640096461
AOBChem
2-Bromo-5-(methoxymethyl)thiophene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
207.09
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-5-(methoxymethyl)thiophene
Inchi Code
1S/C6H7BrOS/c1-8-4-5-2-3-6(7)9-5/h2-3H,4H2,1H3
chave InChI
QSQQAKKFHNTDAV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-5-methoxymethyl-thiophene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/27238.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)