Documentos Principais
AOB640096435
AOBChem
1-Bromo-4-fluoro-2-propoxybenzene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
233.08
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-4-fluoro-2-propoxybenzene
Inchi Code
1S/C9H10BrFO/c1-2-5-12-9-6-7(11)3-4-8(9)10/h3-4,6H,2,5H2,1H3
chave InChI
UYIYJCJNTNUSBK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-4-fluoro-2-propoxybenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/27166.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)