Documentos Principais
AOB640096271
AOBChem
4-(Benzoyloxy)cyclohexanone
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
218.25
Número MDL:
Iupac Name
4-oxocyclohexyl benzoate
Inchi Code
1S/C13H14O3/c14-11-6-8-12(9-7-11)16-13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,12H,6-9H2
chave InChI
VFICJPDIBDJAGL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-benzoyloxy-cyclohexanone.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26753.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)