Documentos Principais
AOB640096103
AOBChem
2,6-Dimethyl-4-isopropoxyphenol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
180.25
Número MDL:
Iupac Name
4-isopropoxy-2,6-dimethylphenol
Inchi Code
1S/C11H16O2/c1-7(2)13-10-5-8(3)11(12)9(4)6-10/h5-7,12H,1-4H3
chave InChI
ZXOWJKMKNLHKGU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-6-dimethyl-4-isopropoxyphenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26296.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)