Documentos Principais
AOB640096075
AOBChem
2-Amino-3,5-dimethylphenyboronic acid, picol ester
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
247.15
Número MDL:
Iupac Name
2,4-dimethyl-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Inchi Code
1S/C14H22BNO2/c1-9-7-10(2)12(16)11(8-9)15-17-13(3,4)14(5,6)18-15/h7-8H,16H2,1-6H3
chave InChI
XQEHKQFBWBIISY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-amino-3-5-dimethylphenyboronic-acid-picol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26235.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)