Documentos Principais
AOB640095885
AOBChem
2-Hydrazinyl-4-iodopyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
235.03
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-hydrazino-4-iodopyridine
Inchi Code
1S/C5H6IN3/c6-4-1-2-8-5(3-4)9-7/h1-3H,7H2,(H,8,9)
chave InChI
WXDVSPXAYBJQRN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-hydrazinyl-4-iodopyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25845.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)