Documentos Principais
AOB640095802
AOBChem
5-Chloro-2-phenylisonicotinaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
217.65
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-chloro-2-phenylisonicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C12H8ClNO/c13-11-7-14-12(6-10(11)8-15)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
chave InChI
HIJVQHWOISRSRN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-phenylisonicotinaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25639.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)