Documentos Principais
AOB640095796
AOBChem
2,5-Dimethoxy-3-methylpyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
153.18
Número MDL:
Iupac Name
2,5-dimethoxy-3-methylpyridine
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c1-6-4-7(10-2)5-9-8(6)11-3/h4-5H,1-3H3
chave InChI
DCEUTPDEPYBRMS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-5-dimethoxy-3-methylpyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25627.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)