Documentos Principais
AOB640095566
AOBChem
1-(4-Bromo-3-chlorobenzyl)piperidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
288.61
Número MDL:
Iupac Name
1-(4-bromo-3-chlorobenzyl)piperidine
Inchi Code
1S/C12H15BrClN/c13-11-5-4-10(8-12(11)14)9-15-6-2-1-3-7-15/h4-5,8H,1-3,6-7,9H2
chave InChI
KKJJALKRUWCRMJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Product Link
https://aobchem.com/1-4-bromo-3-chlorobenzyl-piperidine.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24960.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)