Documentos Principais
AOB640095523
AOBChem
4-Chloro-3-isopropylbenzaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
182.65
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-chloro-3-isopropylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H11ClO/c1-7(2)9-5-8(6-12)3-4-10(9)11/h3-7H,1-2H3
chave InChI
SMDNJVODZCCOMT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-chloro-3-isopropylbenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24865.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)