Documentos Principais
AOB640095264
AOBChem
2,4-Dichloro-1-(phenylmethoxy)benzene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
253.13
Número MDL:
Iupac Name
1-(benzyloxy)-2,4-dichlorobenzene
Inchi Code
1S/C13H10Cl2O/c14-11-6-7-13(12(15)8-11)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2
chave InChI
VGXNWZVQHZSHCK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-4-dichloro-1-phenylmethoxy-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24326.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)