Documentos Principais
AOB640095058
AOBChem
5-Bromo-4-methyl-3,4'-bipyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
249.11
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-4-methyl-3,4'-bipyridine
Inchi Code
1S/C11H9BrN2/c1-8-10(6-14-7-11(8)12)9-2-4-13-5-3-9/h2-7H,1H3
chave InChI
NNIIWWUEQIMBRN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-4-methyl-3-4-bipyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23631.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)