Documentos Principais
AOB640094660
AOBChem
5-Chloro-2-isopropoxyisonicotinaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
199.64
Número MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-isopropoxyisonicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c1-6(2)13-9-3-7(5-12)8(10)4-11-9/h3-6H,1-2H3
chave InChI
SYJYWUGNXKIVSU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-isopropoxyisonicotildehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22150.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)