Documentos Principais
AOB640094622
AOBChem
5-Bromo-2-fluoro-N,N-dimethylnicotinamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
247.07
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-bromo-2-fluoro-N,N-dimethylnicotinamide
Inchi Code
1S/C8H8BrFN2O/c1-12(2)8(13)6-3-5(9)4-11-7(6)10/h3-4H,1-2H3
chave InChI
GVCREZJBWVGSHY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-fluoro-n-n-dimethylnicotimide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22064.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)