Documentos Principais
AOB640094560
AOBChem
2,5-Dichloro-N-methoxy-N-methylisonicotimide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
235.07
Número MDL:
Iupac Name
2,5-dichloro-N-methoxy-N-methylisonicotinamide
Inchi Code
1S/C8H8Cl2N2O2/c1-12(14-2)8(13)5-3-7(10)11-4-6(5)9/h3-4H,1-2H3
chave InChI
VSSPRJVEIFVRPE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-5-dichloro-n-methoxy-n-methylisonicotimide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/21822.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)