Documentos Principais
AOB640094468
AOBChem
5-Chloro-2-fluoro-3-methoxypyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
161.56
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-chloro-2-fluoro-3-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H5ClFNO/c1-10-5-2-4(7)3-9-6(5)8/h2-3H,1H3
chave InChI
IFIHQDCDSBTEJF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-fluoro-3-methoxypyridine.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/21407.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)