Documentos Principais
AOB640094151
AOBChem
1-Bromo-4-butoxy-2-fluorobenzene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
247.11
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-4-butoxy-2-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C10H12BrFO/c1-2-3-6-13-8-4-5-9(11)10(12)7-8/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3
chave InChI
QQZQZZKHAQDOQS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-4-butoxy-2-fluorobenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20296.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)