Documentos Principais
AOB640093927
AOBChem
3,5-Dichloro-4-formylphenylboronic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
218.83
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3,5-dichloro-4-formylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H5BCl2O3/c9-6-1-4(8(12)13)2-7(10)5(6)3-11/h1-3,12-13H
chave InChI
ISQRJPAWYFKCBK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-dichloro-4-formylphenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/19466.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)