Documentos Principais
AOB640093711
AOBChem
5-Bromo-6-methylpyridine-2-carboxylic acid isopropyl ester
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
258.11
Número MDL:
Iupac Name
isopropyl 5-bromo-6-methyl-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H12BrNO2/c1-6(2)14-10(13)9-5-4-8(11)7(3)12-9/h4-6H,1-3H3
chave InChI
RJXRSDBLKXHOKG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-6-methylpyridine-2-carboxylic-acid-isopropyl-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/18639.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)