Documentos Principais
AOB640092840
AOBChem
1-Bromo-3-propoxybenzene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
215.09
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-3-propoxybenzene
Inchi Code
1S/C9H11BrO/c1-2-6-11-9-5-3-4-8(10)7-9/h3-5,7H,2,6H2,1H3
chave InChI
NJOUUFXWXTUITI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-3-propoxybenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/15699.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)