Documentos Principais
AOB640092321
AOBChem
4-Fluoro-3-(2-chloro-phenylcarbamoyl)phenylboronic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
293.49
Número MDL:
Iupac Name
3-[(2-chloroanilino)carbonyl]-4-fluorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C13H10BClFNO3/c15-10-3-1-2-4-12(10)17-13(18)9-7-8(14(19)20)5-6-11(9)16/h1-7,19-20H,(H,17,18)
chave InChI
WVKIBWQZYSPCSY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-fluoro-3-2-chloro-phenylcarbamoyl-phenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/14087.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)