Documentos Principais
AMBH9A1D42B8
Ambeed, Inc.
4-Cyano-N-hydroxybenzimidamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
161.16
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-cyano-N-hydroxybenzenecarboximidamide
Inchi Code
1S/C8H7N3O/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11-12/h1-4,12H,(H2,10,11)
chave InChI
ZLLAUULXYBIJBX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22179-85-7.html
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)