Documentos Principais
AMBH9A1D4211
Ambeed, Inc.
Pyrrothiogatain
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
221.28
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H11NO2S/c1-7-3-4-8(2)12(7)9-5-6-15-10(9)11(13)14/h3-6H,1-2H3,(H,13,14)
chave InChI
ISEFROSMDUZELK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/477888-48-5.html
Synonym
3-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)thiophene-2-carboxylic acid
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)