Documentos Principais
AMBH99DEDD33
Ambeed, Inc.
(5-Cyano-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)boronic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
149.94
Número MDL:
Iupac Name
5-cyano-1-methyl-1H-pyrrol-2-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H7BN2O2/c1-9-5(4-8)2-3-6(9)7(10)11/h2-3,10-11H,1H3
chave InChI
CMPMUHFINOXALE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/860617-71-6.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)