Documentos Principais
AMBH99C0421D
Ambeed, Inc.
2,5-Dichloropyridin-3-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
163.99
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2,5-dichloro-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C5H3Cl2NO/c6-3-1-4(9)5(7)8-2-3/h1-2,9H
chave InChI
UZTLKHQBGBOLIX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53335-73-2.html
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/53335-73-2.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)