Documentos Principais
AMBH99C041F3
Ambeed, Inc.
methyl 5-(2,5-dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
264.36
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
methyl 5-(2,5-dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoate
Inchi Code
1S/C16H24O3/c1-12-7-8-13(2)14(11-12)19-10-6-9-16(3,4)15(17)18-5/h7-8,11H,6,9-10H2,1-5H3
chave InChI
YKCQSETYDHFYFZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/149105-25-9.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)