Documentos Principais
AMBH99C041D5
Ambeed, Inc.
Methyl 3-(dimethylcarbamoyl)benzoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
207.23
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
methyl 3-[(dimethylamino)carbonyl]benzoate
Inchi Code
1S/C11H13NO3/c1-12(2)10(13)8-5-4-6-9(7-8)11(14)15-3/h4-7H,1-3H3
chave InChI
KSHGKHGTHNEELS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/69383-71-7.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)