Documentos Principais
AMBH99C03F99
Ambeed, Inc.
(3-Isopropoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
248.01
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-isopropoxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H12BF3O3/c1-6(2)17-9-5-7(11(15)16)3-4-8(9)10(12,13)14/h3-6,15-16H,1-2H3
chave InChI
XSWWHVQQUGGXQP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2096341-53-4.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)