Documentos Principais
AMBH99C03AA7
Ambeed, Inc.
4,6-Dichloroisoindolin-1-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
202.04
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4,6-dichloro-1-isoindolinone
Inchi Code
1S/C8H5Cl2NO/c9-4-1-5-6(7(10)2-4)3-11-8(5)12/h1-2H,3H2,(H,11,12)
chave InChI
QQNMVGPIDSWXTK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74572-30-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)