Documentos Principais
AMBH99C03991
Ambeed, Inc.
(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanesulfonyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
198.67
Número MDL:
Iupac Name
tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H11ClO3S/c7-11(8,9)5-6-1-3-10-4-2-6/h6H,1-5H2
chave InChI
AFFJSWVSULCYLG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/264608-29-9.html
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)