Documentos Principais
AMBH99C0392F
Ambeed, Inc.
1,3-Dioxo-1,3-dihydroisobenzofuran-4-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
192.13
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1,3-dioxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H4O5/c10-7(11)4-2-1-3-5-6(4)9(13)14-8(5)12/h1-3H,(H,10,11)
chave InChI
ZCEHQPCGOUBSJR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3786-39-8.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)