Documentos Principais
AMBH99C03819
Ambeed, Inc.
1-Benzyl-3-phenylpiperazine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
252.36
Número MDL:
Iupac Name
1-benzyl-3-phenylpiperazine
Inchi Code
1S/C17H20N2/c1-3-7-15(8-4-1)13-19-12-11-18-17(14-19)16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18H,11-14H2
chave InChI
KMOQMXILLUBOJL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5368-32-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5368-32-1.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)