Documentos Principais
AMBH99C0340C
Ambeed, Inc.
2-(4-Benzylpiperazin-1-yl)acetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
234.3
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(4-benzyl-1-piperazinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C13H18N2O2/c16-13(17)11-15-8-6-14(7-9-15)10-12-4-2-1-3-5-12/h1-5H,6-11H2,(H,16,17)
chave InChI
FNCALUISHXHMND-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/119929-87-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/119929-87-2.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)