Documentos Principais
AMBH99C033E7
Ambeed, Inc.
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
240.01
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H2Cl2F3N/c9-6-1-4(8(11,12)13)2-7(10)5(6)3-14/h1-2H
chave InChI
NCXSSFQXQAOREM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/157021-61-9.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)