Documentos Principais
AMBH99C032B4
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)acetate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
196.2
Número MDL:
Iupac Name
methyl (3-hydroxy-4-methoxyphenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H12O4/c1-13-9-4-3-7(5-8(9)11)6-10(12)14-2/h3-5,11H,6H2,1-2H3
chave InChI
NLPRPUVYIZIMMA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15964-81-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/15964-81-5.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)