Documentos Principais
AMBH99C03277
Ambeed, Inc.
4-Amino-2,3,5-trifluorobenzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
191.11
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-amino-2,3,5-trifluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4F3NO2/c8-3-1-2(7(12)13)4(9)5(10)6(3)11/h1H,11H2,(H,12,13)
chave InChI
RLVOSLQIZYMCCT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/122033-75-4.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)