Documentos Principais
AMBH99C03133
Ambeed, Inc.
N-Methylpiperidine-2-carboxamide hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
178.66
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
N-methyl-2-piperidinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O.ClH/c1-8-7(10)6-4-2-3-5-9-6;/h6,9H,2-5H2,1H3,(H,8,10);1H
chave InChI
LIYLDMRWNXZMTI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1236263-43-6.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)