Documentos Principais
AMBH99C02FF3
Ambeed, Inc.
5-Cyano-2-methylbenzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
161.16
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-cyano-2-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO2/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9(11)12/h2-4H,1H3,(H,11,12)
chave InChI
QIKGGLBHJBTYMP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1975-54-8.html
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)