Documentos Principais
AMBH99C01ADC
Ambeed, Inc.
Sodium picosulfate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
499.43
Número MDL:
Iupac Name
sodium (pyridin-2-ylmethylene)bis(4,1-phenylene) bis(sulfate) hydrate
Inchi Code
1S/C18H15NO8S2.2Na.H2O/c20-28(21,22)26-15-8-4-13(5-9-15)18(17-3-1-2-12-19-17)14-6-10-16(11-7-14)27-29(23,24)25;;;/h1-12,18H,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;;1H2/q;2*+1;/p-2
chave InChI
FHYUVJHZGPGDSP-UHFFFAOYSA-L
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1307301-38-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1307301-38-7.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)