Documentos Principais
AMBH996F2EA7
Ambeed, Inc.
(6-(Bromomethyl)pyridin-2-yl)methanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
202.05
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
[6-(bromomethyl)-2-pyridinyl]methanol
Inchi Code
1S/C7H8BrNO/c8-4-6-2-1-3-7(5-10)9-6/h1-3,10H,4-5H2
chave InChI
JLYYQZROGJLCCS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/40054-01-1.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)