Documentos Principais
AMBH996F2D5E
Ambeed, Inc.
1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)butan-1-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
232.2
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1-butanone
Inchi Code
1S/C11H11F3O2/c1-2-3-10(15)8-4-6-9(7-5-8)16-11(12,13)14/h4-7H,2-3H2,1H3
chave InChI
LTDVRAOOJBROPS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56465-82-8.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)