Documentos Principais
AMBH996F2D4B
Ambeed, Inc.
1-Ethyl-3-methylimidazolium tricyanomethanide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
201.23
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium tricyanomethanide
Inchi Code
1S/C6H11N2.C4N3/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;5-1-4(2-6)3-7/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
chave InChI
SCAQVLGGENTPGK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/666823-18-3.html
Synonym
1-ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium tricyanomethanide
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)