Documentos Principais
AMBH996F2D2B
Ambeed, Inc.
4-Iodo-2,6-bis(isopropyl)phenol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
304.17
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-iodo-2,6-diisopropylphenol
Inchi Code
1S/C12H17IO/c1-7(2)10-5-9(13)6-11(8(3)4)12(10)14/h5-8,14H,1-4H3
chave InChI
JMJHJCFWTNRPEI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/169255-48-5.html
Synonym
4-iodo-2,6-diisopropylphenol
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/169255-48-5.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)