Documentos Principais
AMBH996F2D0A
Ambeed, Inc.
(3-(Dibenzo[b,d]thiophen-4-yl)phenyl)boronic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
304.18
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-dibenzo[b,d]thien-4-ylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C18H13BO2S/c20-19(21)13-6-3-5-12(11-13)14-8-4-9-16-15-7-1-2-10-17(15)22-18(14)16/h1-11,20-21H
chave InChI
NLOHUARANQHPPJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1307859-67-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)