Documentos Principais
AMBH996F2AA3
Ambeed, Inc.
2-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-6-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
128.13
Número MDL:
Iupac Name
2-oxabicyclo[3.1.0]hexane-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H8O3/c7-6(8)4-3-1-2-9-5(3)4/h3-5H,1-2H2,(H,7,8)
chave InChI
WWOUNQUZFPEFBG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/99418-15-2.html
Synonym
2-oxabicyclo[3.1.0]hexane-6-carboxylic acid
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)