Documentos Principais
AMBH996F29B9
Ambeed, Inc.
2-(2-Oxopropyl)benzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
178.19
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-(2-oxopropyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H10O3/c1-7(11)6-8-4-2-3-5-9(8)10(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,13)
chave InChI
DZXVWJCTZXNVAU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2852-91-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)