Documentos Principais
AMBH996F299A
Ambeed, Inc.
2,2-Dipropylmalonic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
188.22
Número MDL:
Iupac Name
2,2-dipropylmalonic acid
Inchi Code
1S/C9H16O4/c1-3-5-9(6-4-2,7(10)11)8(12)13/h3-6H2,1-2H3,(H,10,11)(H,12,13)
chave InChI
DIRSQLKNZQKDBK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1636-27-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)